Dacarbazine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5- (3,3-Dimethyl-1-triazenyl) imidazole-4-carboxamide, DTIC, 5-(3,3-Dimethyltriazeno)imidazole-4-carboxamide
D3634-1G D3634-5G
TCIAD3634-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAD3634-1G TCIAD3634-5G
Dacarbazine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Dacarbazine
Formule: C₆H₁₀N₆O
MW: 182,19 g/mol
Point de fusion: 255°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00057167
Numéro CAS: 4342-03-4
EINECS: 224-396-1
Merck Index: 14,02798
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité