3,6-Dibromothiéno[3,2-b]thiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3679-1G D3679-200MG
TCIAD3679-1GEA 275 EUR InStock
TCIAD3679-1G TCIAD3679-200MG
3,6-Dibromothiéno[3,2-b]thiophène ≥98.0% (par GC)
3,6-Dibromothiéno[3,2-b]thiophène
Formule: C₆H₂Br₂S₂
MW: 298,01 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10000958
Numéro CAS: 392662-65-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité