Dibenzo[g,p]chrysene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
D3736-1G D3736-200MG
TCIAD3736-1GEA 346 EUR InStock
TCIAD3736-1G TCIAD3736-200MG
Dibenzo[g,p]chrysene ≥98.0% (par HPLC)
Dibenzo[g,p]chrysene
Formule: C₂₆H₁₆
MW: 328,41 g/mol
Numéro CAS: 191-68-4
EINECS: 205-890-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 215.0 to 221.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité