2,6-Dibromobisthiéno[3,2-b:2',3'-d]thiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3799-1G D3799-200MG
TCIAD3799-1GEA 365 EUR InStock
TCIAD3799-1G TCIAD3799-200MG
2,6-Dibromobisthiéno[3,2-b:2',3'-d]thiophène ≥98.0% (par GC)
2,6-Dibromobisthiéno[3,2-b:2',3'-d]thiophène
Formule: C₈H₂Br₂S₃
MW: 354,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD11215199
Numéro CAS: 67061-69-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 174.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité