trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-trans-4'-ethylbicyclohexane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-ethylbicyclohexyl
D3856-1G D3856-5G
TCIAD3856-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAD3856-1G TCIAD3856-5G
trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-trans-4'-ethylbicyclohexane ≥97.0% (par GC)
trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-trans-4'-ethylbicyclohexane
Formule: C₂₀H₂₈F₂
MW: 306,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD11053389
Numéro CAS: 118164-50-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d1a47627134ca439710edf7c33d2d67aeec3b49&vid=2ae68cf10236397242b488a75832d6c6cc3b292e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 51.0 to 54.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité