2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Coumarancarboxaldehyde, 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxaldehyde, 2,3-Dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde
D3857-25G D3857-5G
TCIAD3857-25GEA 253 EUR InStock
TCIAD3857-25G TCIAD3857-5G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde ≥96.0% (par GC)
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde
Formule: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Numéro MDL: MFCD00068058
Numéro CAS: 55745-70-5
EINECS: 259-788-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité