Diphenyl-4-bromo-ɑ-chlorobenzylphosphonate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-ɑ-chlorobenzylphosphonic Acid Diphenyl Ester
D3875-25G D3875-5G
TCIAD3875-25GEA 344 EUR InStock
TCIAD3875-25G TCIAD3875-5G
Diphenyl-4-bromo-ɑ-chlorobenzylphosphonate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Diphenyl-4-bromo-alpha-chlorobenzylphosphonate
Formule: C₁₉H₁₅BrClO₃P
MW: 437,65 g/mol
Point de fusion: 107°C
Numéro CAS: 189099-56-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité