3,5-Diméthyl-1H-pyrazole-1-carboxamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,5-Dimethylpyrazole-1-carboxamide, 1-Carbamoyl-3,5-dimethylpyrazole
D3906-5G D3906-25G
TCIAD3906-5GEA 33 EUR InStock
TCIAD3906-5G TCIAD3906-25G
3,5-Diméthyl-1H-pyrazole-1-carboxamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,5-Diméthyl-1H-pyrazole-1-carboxamide
Formule: C₆H₉N₃O
MW: 139,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003126
Numéro CAS: 934-48-5
EINECS: 213-283-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité