2,7-Dibromo-9,9-dihexyl-9H-fluorène ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,7-Dibromo-9,9-dihexyl-9H-fluorene
D3933-25G D3933-5G
TCIAD3933-25GEA 180 EUR InStock
TCIAD3933-25G TCIAD3933-5G
2,7-Dibromo-9,9-dihexyl-9H-fluorène ≥98.0% (par HPLC)
2,7-Dibromo-9,9-dihexyl-9H-fluorène
Formule: C₂₅H₃₂Br₂
MW: 492,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD03427215
Numéro CAS: 189367-54-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité