3,6-Bis(2-méthyl-2-propanyl)-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,6-Di-tert-butyl-9H-carbazole
D3952-1G D3952-5G
TCIAD3952-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAD3952-1G TCIAD3952-5G
3,6-Bis(2-méthyl-2-propanyl)-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
3,6-Bis(2-méthyl-2-propanyl)-9H-carbazole
Formule: C₂₀H₂₅N
MW: 279,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD03425849
Numéro CAS: 37500-95-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 230.0 to 234.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité