Dantrolene sodium salt hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-[5-(4-Nitrophenyl)furfurylideneamino]hydantoin Sodium Salt
D3996-1G D3996-5G
TCIAD3996-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAD3996-1G TCIAD3996-5G
Dantrolene sodium salt hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Dantrolene sodium salt hydrate
Formule: C₁₄H₁₀N₄O₅
MW: 336,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079130
Numéro CAS: 14663-23-1
EINECS: 238-706-8
Merck Index: 14,02816
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=151b60e5835e7a418998c83ea6d37afe0f789089&vid=94a5c2a04c210522f142cf23b367c79ba300e4d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 20.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité