3,5-Difluoropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D4038-1G D4038-5G
TCIAD4038-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAD4038-1G TCIAD4038-5G
3,5-Difluoropyridine ≥98.0% (par GC)
3,5-Difluoropyridine
Formule: C₅H₃F₂N
MW: 115,08 g/mol
Point d'ébullition: 93°C
Point d'éclair: 7°C
Numéro MDL: MFCD03412222
Numéro CAS: 71902-33-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité