Dimethyltitanocene 5% dans un mélange THF/toluène
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Petasis Reagent, Bis(cyclopentadienyl)dimethyltitanium
D4100-100G D4100-25G
TCIAD4100-100GEA 302 EUR InStock
TCIAD4100-100G TCIAD4100-25G
Dimethyltitanocene 5% dans un mélange THF/toluène
Dimethyltitanocene
Formule: C₁₂H₁₆Ti
MW: 208,13 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02093882
Numéro CAS: 1271-66-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe32b7536a1340cd06eb97753580c39beeccaa33&vid=bd3253ce0928894f83971c7fb3c615f656677f00&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Red clear liquid
Concentration (Chelometric Titration) 5.0 to 5.5 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité