Diéthylènetriamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 2,2'-Iminodi(ethylamine), DIEN, Diethylenetriamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03274.0100 8.03274.1000
8.03274.0100EA 34.2 EUR InStock
8.03274.0100 8.03274.1000
Diéthylènetriamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Diéthylènetriamine
Formule: C₄H₁₃N₃
MW: 103,17 g/mol
Point d'ébullition: 207 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –39 °C
Densité: 0.9523 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008171
Numéro CAS: 111-40-0
EINECS: 203-865-4
ONU: 2079
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -35 °C
Molar Mass 103.16 g/mol
Boiling Point 206 - 209 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 97 °C
Refractive Index 1.4826 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 4.4 - 16.1 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 325 °C
Synonyms 2,2'-Iminobis (ethylamine), Bis(2-aminoethyl)amine, 2,2'-Diaminodiethylamine
Hill Formula C4H13N3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité