Di-tert-butyl Iminodiacetate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Iminodiacetic acid Di-tert-butyl Ester, Di-tert-butyl 2,2'-azanediyldiacetate
D4109-1G D4109-5G
TCIAD4109-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAD4109-1G TCIAD4109-5G
Di-tert-butyl Iminodiacetate ≥97.0% (par GC)
Di-tert-butyl Iminodiacetate
Formule: C₁₂H₂₃NO₄
MW: 245,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863672
Numéro CAS: 85916-13-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité