Chlorure de diisopropylcarbamoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Diisopropylcarbamoyl Chloride
D4150-5G D4150-25G
TCIAD4150-5GEA 59.4 EUR InStock
TCIAD4150-5G TCIAD4150-25G
Chlorure de diisopropylcarbamoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de diisopropylcarbamoyle
Formule: C₇H₁₄ClNO
MW: 163,6452 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Numéro MDL: MFCD00015013
Numéro CAS: 19009-39-3
EINECS: 242-743-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité