4-(Diméthylamino)-N-[7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl]benzamide ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(Dimethylamino)-N-(7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl)benzamide, M344, M 344
D4188-20MG D4188-100MG
TCIAD4188-20MGEA 164 EUR InStock
TCIAD4188-20MG TCIAD4188-100MG
4-(Diméthylamino)-N-[7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl]benzamide ≥97.0% (par HPLC)
4-(Diméthylamino)-N-[7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl]benzamide
Formule: C₁₆H₂₅N₃O₃
MW: 307,39 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03453554
Numéro CAS: 251456-60-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 13.2 to 13.8 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité