Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6,12-Dibromochrysene ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

D4236-200MG D4236-1G
TCIAD4236-200MGEA 40.7 EUR InStock
TCIAD4236-200MG TCIAD4236-1G
6,12-Dibromochrysene ≥98.0% (par HPLC)
6,12-Dibromochrysene


Formule: C₁₈H₁₀Br₂
MW: 386,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00092281
Numéro CAS: 131222-99-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité