1-(2,6-Dichlorophenyl)oxindole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(2,6-Dichlorophenyl)-2-indolinone, 1-(2,6-Dichlorophenyl)-2-oxoindoline, Diclofenac Amide
D4260-5G D4260-25G
TCIAD4260-5GEA 25.3 EUR InStock
TCIAD4260-5G TCIAD4260-25G
1-(2,6-Dichlorophenyl)oxindole ≥98.0% (par GC)
1-(2,6-Dichlorophenyl)oxindole
Formule: C₁₄H₉Cl₂NO
MW: 278,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00451393
Numéro CAS: 15362-40-0
EINECS: 239-399-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité