2,5-Dibromo-1,1,3,4-tetraphenylsilole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4310-1G D4310-5G
TCIAD4310-1GEA 218 EUR InStock
TCIAD4310-1G TCIAD4310-5G
2,5-Dibromo-1,1,3,4-tetraphenylsilole ≥98.0% (par GC)
2,5-Dibromo-1,1,3,4-tetraphenylsilole
Formule: C₂₈H₂₀Br₂Si
Numéro CAS: 200068-36-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ef612fab82fa999992ff7e44a801c2d800e2360&vid=9ef612fab82fa999992ff7e44a801c2d800e2360&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 172.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité