2,6-Dichloropyridine-4-methanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,6-Dichloro-4-pyridinemethanol, 2,6-Dichloro-4-(hydroxymethyl)pyridine
D4423-1G D4423-5G
TCIAD4423-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAD4423-1G TCIAD4423-5G
2,6-Dichloropyridine-4-methanol ≥98.0% (par GC)
2,6-Dichloropyridine-4-methanol
Formule: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,0160 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052638
Numéro CAS: 101990-69-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité