3,6-Dimethylsalicylaldehyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-3,6-dimethylbenzaldehyde, 3,6-Dimethyl-2-hydroxybenzaldehyde
D4507-1G D4507-5G
TCIAD4507-1GEA 130 EUR InStock
TCIAD4507-1G TCIAD4507-5G
3,6-Dimethylsalicylaldehyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,6-Dimethylsalicylaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,1700 g/mol
Numéro MDL: MFCD04037328
Numéro CAS: 1666-04-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité