2,5-Diaminotoluene ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methyl-1,4-phenylenediamine
D4628-5G D4628-25G
TCIAD4628-5GEA 51.7 EUR InStock
TCIAD4628-5G TCIAD4628-25G
2,5-Diaminotoluene ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,5-Diaminotoluene
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 168°C
Numéro MDL: MFCD00035779
Numéro CAS: 95-70-5
EINECS: 202-442-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité