Diméthoxy(diisobutyl)silane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diisobutyldimethoxysilane
D4727-5ML D4727-25ML
TCIAD4727-5MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD4727-5ML TCIAD4727-25ML
Diméthoxy(diisobutyl)silane ≥98.0% (par GC)
Diméthoxy(diisobutyl)silane
Formule: C₁₀H₂₄O₂Si
MW: 204,38 g/mol
Point d'ébullition: 72°C
Point d'éclair: 102°C
Numéro MDL: MFCD00236510
Numéro CAS: 17980-32-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité