3,3'-Dimethyltriphenylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N-Di-m-tolylaniline, Bis(3-methylphenyl)phenylamine, Phenyl(di-m-tolyl)amine
D4755-1G D4755-5G
TCIAD4755-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAD4755-1G TCIAD4755-5G
3,3'-Dimethyltriphenylamine ≥98.0% (par GC)
3,3'-Dimethyltriphenylamine
Formule: C₂₀H₁₉N
MW: 273,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD23115649
Numéro CAS: 13511-11-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité