trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-propylbicyclohexyl, trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-propyl-1,1'-bi(cyclohexane)
D4797-1G D4797-5G
TCIAD4797-1GEA 22 EUR InStock
TCIAD4797-1G TCIAD4797-5G
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl
Formule: C₂₁H₃₀F₂
MW: 320,468 g/mol
Numéro MDL: MFCD09838997
Numéro CAS: 82832-57-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité