3,6-Dibromo-9-(2-ethylhexyl)carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,6-Dibromo-9-(2-ethylhexyl)-9H-carbazole
D4830-5G D4830-1G
TCIAD4830-5GEA 295 EUR InStock
TCIAD4830-5G TCIAD4830-1G
3,6-Dibromo-9-(2-ethylhexyl)carbazole ≥98.0% (par GC)
3,6-Dibromo-9-(2-ethylhexyl)carbazole
Formule: C₂₀H₂₃Br₂N
MW: 437,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD18252907
Numéro CAS: 173063-52-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83c44a529b68b4b287b4aba8055c0f5887d404d4&vid=83c44a529b68b4b287b4aba8055c0f5887d404d4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité