2,4-Diméthoxybenzaldéhyde-oxime ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Dimethoxybenzaldoxime
D4851-5G D4851-25G
TCIAD4851-5GEA 47.3 EUR InStock
TCIAD4851-5G TCIAD4851-25G
2,4-Diméthoxybenzaldéhyde-oxime ≥95.0% (par GC)
2,4-Diméthoxybenzaldéhyde-oxime
Formule: C₉H₁₁NO₃
Numéro MDL: MFCD00082783
Numéro CAS: 31874-34-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité