4,4-Difluoro-1,3-dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5,5-Difluoro-1,3-dimethyl-5H-5λ4,6λ4-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-f][1,3,2]diazaborinine
D4897-200MG D4897-1G
TCIAD4897-200MGEA 175 EUR InStock
TCIAD4897-200MG TCIAD4897-1G
4,4-Difluoro-1,3-dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene ≥98.0% (par GC)
4,4-Difluoro-1,3-dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene
Formule: C₁₁H₁₁BF₂N₂
MW: 220,03 g/mol
Point de fusion: 138°C
Numéro MDL: MFCD29472525
Numéro CAS: 154793-49-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
Lambda max. 495.0 to 500.0 nm (CH2Cl2)
Molar extinction coefficient min. 55000 (CH2Cl2, 495.0 to 500.0nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité