4',5'-Dichloro-2'-nitroacetanilide ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(4,5-Dichloro-2-nitrophenyl)acetamide
D4907-5G D4907-25G
TCIAD4907-5GEA 73.7 EUR InStock
TCIAD4907-5G TCIAD4907-25G
4',5'-Dichloro-2'-nitroacetanilide ≥97.0% (par GC)
4',5'-Dichloro-2'-nitroacetanilide
Formule: C₈H₆Cl₂N₂O₃
MW: 249,0508 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024301
Numéro CAS: 5462-30-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3aee37d98fb3890fbde90c9e15fac497f17ca415&vid=3aee37d98fb3890fbde90c9e15fac497f17ca415&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité