trans-4'-(3,4-Difluorophenyl)bicyclohexyl-4-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: trans-4'-(3,4-Difluorophenyl)-[1,1'-bi(cyclohexan)]-4-one
D4911-1G D4911-5G
TCIAD4911-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAD4911-1G TCIAD4911-5G
trans-4'-(3,4-Difluorophenyl)bicyclohexyl-4-one ≥98.0% (par GC)
trans-4'-(3,4-Difluorophenyl)bicyclohexyl-4-one
Formule: C₁₈H₂₂F₂O
MW: 292,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD26143179
Numéro CAS: 147622-85-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e09f6c76ea201bea2250f3f48b7f709e5c2085bd&vid=e09f6c76ea201bea2250f3f48b7f709e5c2085bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité