Isothiocyanate de 3,4-dichlorophényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,2-Dichloro-4-isothiocyanatobenzene, 3,4-Dichlorophenyl Isothiocyanate
D4926-5G D4926-25G
TCIAD4926-5GEA 0 EUR InStock
TCIAD4926-5G TCIAD4926-25G
Isothiocyanate de 3,4-dichlorophényle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de 3,4-dichlorophényle
Formule: C₇H₃Cl₂NS
MW: 204,08 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037828
Numéro CAS: 6590-94-9
EINECS: 229-526-0
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité