Dithieno[3,2-c:2',3'-e]oxepine-4,6-dione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D4972-1G D4972-5G
TCIAD4972-1GEA 140 EUR InStock
TCIAD4972-1G TCIAD4972-5G
Dithieno[3,2-c:2',3'-e]oxepine-4,6-dione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Dithieno[3,2-c:2',3'-e]oxepine-4,6-dione
Formule: C₁₀H₄O₃S₂
MW: 236,26 g/mol
Point de fusion: 263°C
Numéro CAS: 1043023-52-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité