3,3''-Dibromo-1,1':3',1''-terphenyl ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,3''-Dibromo-m-terphenyl
D4999-200MG D4999-1G
TCIAD4999-200MGEA 52.8 EUR InStock
TCIAD4999-200MG TCIAD4999-1G
3,3''-Dibromo-1,1':3',1''-terphenyl ≥97.0% (par GC)
3,3''-Dibromo-1,1':3',1''-terphenyl
Formule: C₁₈H₁₂Br₂
MW: 388,10 g/mol
Point d'ébullition: 225°C
Numéro MDL: MFCD28138089
Numéro CAS: 95962-62-2
ONU: 3152
ADR: 9,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité