3,6-Dibromo-9-(p-tolyl)-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
D5001-200MG D5001-1G
TCIAD5001-200MGEA 38.5 EUR InStock
TCIAD5001-200MG TCIAD5001-1G
3,6-Dibromo-9-(p-tolyl)-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3,6-Dibromo-9-(p-tolyl)-9H-carbazole
Formule: C₁₉H₁₃Br₂N
MW: 415,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD12024282
Numéro CAS: 357437-74-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 212.0 to 216.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité