2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Decafluoro-6-[(1,2,2-trifluorovinyl)oxy]hexanenitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5223-5G D5223-25G
TCIAD5223-5GEA 173 EUR InStock
TCIAD5223-5G TCIAD5223-25G
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Decafluoro-6-[(1,2,2-trifluorovinyl)oxy]hexanenitrile ≥98.0% (par GC)
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Decafluoro-6-[(1,2,2-trifluorovinyl)oxy]hexanenitrile
Formule: C₈F₁₃NO
MW: 373,07 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 120903-40-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=117b8ae36ea52ea98c8b9156b0f540e48626d08f&vid=117b8ae36ea52ea98c8b9156b0f540e48626d08f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité