Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Flt-3 inhibitor ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(3,4-dimethoxybenzamido)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxamide, TCS 359, TCS-359

D5275-25MG D5275-100MG
TCIAD5275-25MGEA 153 EUR InStock
TCIAD5275-25MG TCIAD5275-100MG
Flt-3 inhibitor ≥98.0% (par HPLC)
Flt-3 inhibitor


Formule: C₁₈H₂₀N₂O₄S
MW: 360,43 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00617269
Numéro CAS: 301305-73-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2584f5b86e1b59fc17b2e8330a26008b2366238f&vid=2584f5b86e1b59fc17b2e8330a26008b2366238f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 7.30 to 8.30 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité