1,4-Diethynyl-2,5-dimethylbenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D5314-200MG D5314-1G
TCIAD5314-200MGEA 167 EUR InStock
TCIAD5314-200MG TCIAD5314-1G
1,4-Diethynyl-2,5-dimethylbenzene ≥98.0% (par GC)
1,4-Diethynyl-2,5-dimethylbenzene
Formule: C₁₂H₁₀
MW: 154,21 g/mol
Numéro CAS: 75867-45-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité