3,6-Dibromo-9-[4-(2-ethylhexyloxy)phenyl]-9H-carbazole ≥95.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
D5342-200MG D5342-1G
TCIAD5342-200MGEA 59.4 EUR InStock
TCIAD5342-200MG TCIAD5342-1G
3,6-Dibromo-9-[4-(2-ethylhexyloxy)phenyl]-9H-carbazole ≥95.0% (par HPLC, azote total)
3,6-Dibromo-9-[4-(2-ethylhexyloxy)phenyl]-9H-carbazole
Formule: C₂₆H₂₇Br₂NO
MW: 529,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD30721573
Numéro CAS: 946491-48-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad811e52ab1c3b1906a579a7c3dc8ce3998c032f&vid=ad811e52ab1c3b1906a579a7c3dc8ce3998c032f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité