Dehydrocostus Lactone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (3aS,6aR,9aR,9bS)-3,6,9-Trimethylenedecahydroazuleno[4,5-b]furan-2(3H)-one, (3aS,6aR,9aR,9bS)-3,6,9-Trimethylenedecahydroazuleno[4,5-b]furan-2(9bH)-one
D5366-10MG D5366-50MG
TCIAD5366-10MGEA 33 EUR InStock
TCIAD5366-10MG TCIAD5366-50MG
Dehydrocostus Lactone ≥98.0% (par GC)
Dehydrocostus Lactone
Formule: C₁₅H₁₈O₂
MW: 230,31 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00210277
Numéro CAS: 477-43-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité