Acide 2-(diméthylamino)benzoïque ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Dimethylaminobenzoic acid
D5463-5G D5463-25G
TCIAD5463-5GEA 251 EUR InStock
TCIAD5463-5G TCIAD5463-25G
Acide 2-(diméthylamino)benzoïque ≥98.0% (par HPLC)
Acide 2-(diméthylamino)benzoïque
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016496
Numéro CAS: 610-16-2
EINECS: 210-209-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité