Dihydromyricetin ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one, Ampelopsin, (2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chroman-4-one
D5464-200MG D5464-1G
TCIAD5464-200MGEA 106 EUR InStock
TCIAD5464-200MG TCIAD5464-1G
Dihydromyricetin ≥97.0% (par HPLC)
Dihydromyricetin
Formule: C₁₅H₁₂O₈
MW: 320,25 g/mol
Point de fusion: 248°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00189451
Numéro CAS: 27200-12-0
Merck Index: 14,00579
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D +15.5 to +17.0 deg (C=0.9, methanol)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité