4',5'-Dimethoxy-2'-nitroacetophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)ethanone
D5477-1G D5477-5G
TCIAD5477-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAD5477-1G TCIAD5477-5G
4',5'-Dimethoxy-2'-nitroacetophenone ≥98.0% (par GC)
4',5'-Dimethoxy-2'-nitroacetophenone
Formule: C₁₀H₁₁NO₅
MW: 225,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00130048
Numéro CAS: 4101-32-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité