Diethyl 2,6-Dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Diethyl 2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate, 2,6-Dimethylpyridine-3,5-dicarboxylic acid Diethyl ester
D5549-1G D5549-5G
TCIAD5549-1GEA 59.4 EUR InStock
TCIAD5549-1G TCIAD5549-5G
Diethyl 2,6-Dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Diethyl 2,6-Dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate
Formule: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251,28 g/mol
Point d'ébullition: 208°C
Numéro MDL: MFCD00023506
Numéro CAS: 1149-24-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité