1,1,3,3-Tétraméthoxypropane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20756.0250EA 102 EUR InStock
8.20756.0250 8.20756.9999 8.20756.0005
1,1,3,3-Tétraméthoxypropane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tétraméthoxypropane
Formule: C₇H₁₆O₄
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 183 °C (1013 hPa)
Densité: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008488
Numéro CAS: 102-52-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 164.2 g/mol
Boiling Point 183 °C
Vapor Pressure 1.7 hPa (20 °C)
Flash Point 66 °C
Refractive Index 1.4067 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O)
Viscosity kinematic 1.75 mm2/s (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité