2,5-Dibromoterephthalaldehyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Dibromobenzene-1,4-dicarbaldehyde, 2,5-Dibromo-1,4-diformylbenzene, 2,5-Dibromo-1,4-benzenedicarboxaldehyde
D5793-1G D5793-250MG
TCIAD5793-1GEA 183 EUR InStock
TCIAD5793-1G TCIAD5793-250MG
2,5-Dibromoterephthalaldehyde ≥97.0% (par GC)
2,5-Dibromoterephthalaldehyde
Formule: C₈H₄Br₂O₂
MW: 291,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD11521314
Numéro CAS: 63525-48-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité