4-Ethyl-1-octyn-3-ol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2-Ethyl-1-hydroxyhexyl)acetylene
E0270-25ML E0270-500ML
TCIAE0270-25MLEA 23.1 EUR InStock
TCIAE0270-25ML TCIAE0270-500ML
4-Ethyl-1-octyn-3-ol ≥97.0% (par GC)
4-Ethyl-1-octyn-3-ol
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Numéro MDL: MFCD00015262
Numéro CAS: 5877-42-9
EINECS: 227-545-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité