Ethylene trithiocarbonate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3-Dithiolane-2-thione
E0323-25G E0323-100G
TCIAE0323-25GEA 148 EUR InStock
TCIAE0323-25G TCIAE0323-100G
Ethylene trithiocarbonate ≥96.0% (par GC)
Ethylene trithiocarbonate
Formule: C₃H₄S₃
MW: 136,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005493
Numéro CAS: 822-38-8
EINECS: 212-498-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité