β-Estradiol-17-valerate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: beta-Estradiol 17-Valerate
E0876-1G E0876-5G
TCIAE0876-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAE0876-1G TCIAE0876-5G
β-Estradiol-17-valerate ≥98.0% (par GC)
β-Estradiol-17-valerate
Formule: C₂₃H₃₂O₃
MW: 356,506 g/mol
Numéro MDL: MFCD00056541
Numéro CAS: 979-32-8
EINECS: 213-559-2
Merck Index: 14,03703
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +41.0 to +44.0 deg (C=2, CHCL3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité