Etomidate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-(+)-1-(1-Phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl (R)-(+)-1-(1-Phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate
E0897-100MG E0897-500MG
TCIAE0897-100MGEA 77 EUR InStock
TCIAE0897-100MG TCIAE0897-500MG
Etomidate ≥98.0% (par GC)
Etomidate
Formule: C₁₄H₁₆N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00869295
Numéro CAS: 33125-97-2
EINECS: 251-385-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03881
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +67.0 to +71.0 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité